Merck
466328
Sigma-Aldrich
碘化镨(III)
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
PrI3
CAS号:
分子量:
521.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
powder
mp
737 °C (lit.)
密度
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Pr](I)I
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)