Merck
465275
Sigma-Aldrich
4-溴-2-氟肉桂酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(F)CH=CHCO2H
分子量:
245.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
mp
216-222 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C9H6BrFO2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
InChI 密鑰
SVJGKQYKYNDYMU-DUXPYHPUSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3