About This Item
线性分子式:
TiOSO4 · xH2SO4 · yH2O
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案:
99.95% trace metals basis
表单:
powder and chunks
推荐产品
方案
99.95% trace metals basis
表单
powder and chunks
杂质
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES字符串
O.O=[Ti++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;;+2/p-2
InChI key
JVSDNJRFNOUECZ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges