Merck
463868
Sigma-Aldrich
草酸铥(III) 水合物
≥99.99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Tm2(C2O4)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
601.93 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
≥99.99%
反應適用性
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[H]O[H].O=C1O[Tm](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Tm]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.H2O.2Tm/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
InChI 密鑰
DUELVSSHRTZSBY-UHFFFAOYSA-H
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)