Merck
463302
Sigma-Aldrich
乙醇酸乙氧酸4-壬基苯醚
average Mn ~600
别名:
壬基酚聚醚-8 羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C9H19C6H4(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~7
CAS号:
分子量:
358.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
分子量
average Mn ~600
雜質
≤1 wt. % NaCl
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h10-13,16H,2-9H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
HZXFKGPMHPPPMZ-UHFFFAOYSA-N
應用
阴离子表面活性剂。
全能清洁剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)