About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11-13(OCH2CH2)nOCH2CO2H
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
分子量
average Mn ~460
杂质
≤1 wt. % NaCl
折射率
n20/D 1.452
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O.C13H28O.C12H26O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h15H,2-14H2,1H3;14H,2-13H2,1H3;13H,2-12H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI key
KQSLVJFTAGAPJL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
阴离子表面活性剂。
香波和胶囊化洗浴产品。
香波和胶囊化洗浴产品。
特点和优势
温和、无刺激的表面活性剂。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
个人防护装备
Eyeshields, Gloves