Merck
462594
Sigma-Aldrich
二羟基二甲基铝酸钠 溶液
1.0 M in THF: toluene (1:1)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2AlH2]Na
CAS号:
分子量:
82.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF: toluene (1:1)
bp
65-67 °C
密度
0.875 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Na+].C[AlH2-]C
包裝
在氮气保护下封装于 Sure/Seal
法律資訊
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)