Merck
462314
Sigma-Aldrich
亚氨基二(甲基磷酸)
97%
别名:
P,P′-[氨基双(亚甲基)]双[膦酸], 亚氨基二亚甲基二膦酸, 亚氨基二亚甲基膦酸, 亚氨基双(亚甲基)双(膦酸), 亚氨基双[亚甲基膦酸], 双(膦甲基)胺, 氨基双(亚甲基膦酸)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HN[CH2PO(OH)2]2
CAS号:
分子量:
205.04
Beilstein:
1812882
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble
官能团
amine
SMILES字符串
OP(O)(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H9NO6P2/c4-10(5,6)1-3-2-11(7,8)9/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)
InChI key
ISQSUCKLLKRTBZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
亚氨基二(甲基磷酸)是亚氨基多膦酸衍生物。它被广泛用作烷基膦酸酯基的络合物形成试剂。热分析已证实亚氨基二(甲基膦酸)的无水状态。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Iminodi (methylphosphonic) acid.
Afonin, E. G.
Russ. J. Gen. Chem., 73(10), 1503-1505 (2003)
Scott A Lujan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(30), 12282-12287 (2007-07-17)
Conjugative transfer of plasmid DNA via close cell-cell junctions is the main route by which antibiotic resistance genes spread between bacterial strains. Relaxases are essential for conjugative transfer and act by cleaving DNA strands and forming covalent phosphotyrosine linkages. Based