Merck
461873
Sigma-Aldrich
(S,S)-DIPAMP
≥95%
别名:
(1S,2S)-(+)-1,2-双[(2-甲氧基苯基)苯基磷]乙烷, (S,S)-1,2-乙二基双[(2-甲氧苯基)苯膦], (S,S)-1,2-双[(2-甲氧基苯基)苯基膦基]乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2]2
CAS号:
分子量:
458.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
化驗
≥95%
mp
101-105 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m0/s1
InChI 密鑰
QKZWXPLBVCKXNQ-ACHIHNKUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3