Merck
461660
Sigma-Aldrich
双[(S)-(+)-(1-萘基)乙基]胺 盐酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C10H7CH(CH3)]2NH·HCl
分子量:
361.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
旋光性
[α]23/D +185°, c = 2 in methanol
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl.C[C@H](N[C@@H](C)c1cccc2ccccc12)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C24H23N.ClH/c1-17(21-15-7-11-19-9-3-5-13-23(19)21)25-18(2)22-16-8-12-20-10-4-6-14-24(20)22;/h3-18,25H,1-2H3;1H/t17-,18-;/m0./s1
InChI key
SESSHTRTZDHACX-APTPAJQOSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)