Merck
461296
Sigma-Aldrich
乙酸,(C9 至 C11) 烷酯混合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2R, R = C10H21 (primarily)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
220-250 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
一般說明
含多种 C9 至 C11 酯的支链和直链异构体
應用
聚结溶剂
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)