Merck
461067
Sigma-Aldrich
N-(丁氧基甲基)丙烯酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCONHCH2O(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
157.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
包含
100 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
125-128 °C/0.03 mmHg (lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOCNC(=O)C=C
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)