Merck
460869
Sigma-Aldrich
1,3:2,5:4,6-三-O-亚甲基-D-甘露醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14O6
CAS号:
分子量:
218.20
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]23/D −105°, c = 2 in chloroform
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES 字串
C1OC[C@H]2OCO[C@@H]3COCO[C@H]3[C@@H]2O1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)