Merck
460486
Sigma-Aldrich
树脂酸异辛酯
technical grade
别名:
Isooctyl esters tall-oil fatty acids
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
等級
technical grade
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
>316 °C (lit.)
溶解度
hexane and toluene: soluble
water and propylene glycol: insoluble
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
增塑剂
物理性質
高油酸酯含量
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)