Merck
460451
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl stearate
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)16CO2CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
328.53
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
等级
technical grade
沸点
149 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
溶解性
hexane and water: insoluble
toluene, ethanol and acetone: soluble
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
应用
增塑剂
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)