Merck
459933
Sigma-Aldrich
Z-D-苯丙氨醇
97%
别名:
(R)-(+)-2-(苄氧羰基氨基)-3-苯基-1-丙醇, (R)-2-(Z-氨基)-3-苯基-1-丙醇, N-(苄氧羰基)-D-苯丙氨醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CH2OH
CAS号:
分子量:
285.34
Beilstein:
2221968
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
光學活性
[α]22/D +30°, c = 1 in chloroform
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
92-95 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
OC[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-12-16(11-14-7-3-1-4-8-14)18-17(20)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H,18,20)/t16-/m1/s1
InChI 密鑰
WPOFMMJJCPZPAO-MRXNPFEDSA-N
應用
用于合成具生物化学活性的化合物。参考文献请查见 Aldrichimica Acta
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 28, 13-13 (1995)