Merck
459054
Sigma-Aldrich
聚异戊二烯接枝马来酸单甲酯
average Mw ~25,000
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C5H8)x(C11H16O4)y
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
分子量
average Mw ~25,000
折射率
n20/D 1.519 (lit.)
粘度
26-40 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
共固化增塑剂。粘合剂添加剂。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)