Merck
45897
Sigma-Aldrich
乙酸香叶酯
mixture of isomers, >97.0% (sum of isomers, GC)
别名:
反-3,7-二甲基-2,6-辛二烯乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS号:
分子量:
196.29
Beilstein:
1722815
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
>97.0% (sum of isomers, GC)
折射率
n20/D 1.462
沸点
236-242 °C (lit.)
密度
0.913 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
InChI key
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)