About This Item
线性分子式:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
表单
solid
质量水平
分子量
average Mn ~1,400
组成
ethylene oxide, 50 wt. %
CMC
49.2 mg/L (25°C)
表面张力
53 dyn/cm, 25 °C
羟基值
33 mg KOH/g
转变温度
Tm 115 °C (DSC)
HLB
10
SMILES字符串
C=C.OCCO
InChI
1S/C2H6O2.C2H4/c3-1-2-4;1-2/h3-4H,1-2H2;1-2H2
InChI key
GKEMUBZAKCZMKO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
非离子表面活性剂。
非离子表面活性剂。
用于涂料、陶瓷、金属加工液和油墨的乳化剂。润滑剂。脱模剂。增稠剂。
用于涂料、陶瓷、金属加工液和油墨的乳化剂。润滑剂。脱模剂。增稠剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3