Merck
458732
Sigma-Aldrich
二甲基双(2-甲基-1H-茚-1-基)硅烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H24Si
分子量:
316.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
mp
92-99 °C (lit.)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)