Merck
458708
Sigma-Aldrich
邻苯二酚紫 钠盐
Dye content 85 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H13NaO7S
分子量:
408.36
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 85%
mp
150 °C (dec.) (lit.)
λmax
444 nm
SMILES 字串
[Na+].Oc1ccc(cc1O)C(=C2\C=CC(=O)C(O)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)