Merck
457450
Sigma-Aldrich
1-(2,3-环氧-β-D-来苏呋喃糖基)尿嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10N2O5
CAS号:
分子量:
226.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
光學活性
[α]24/D +34.2°, c = 1 in methanol
mp
128-130 °C (lit.)
λmax
260 nm
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H]([C@H]2O[C@@H]12)N3C=CC(=O)NC3=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)