Merck
457035
Sigma-Aldrich
4-(三氟甲基)氢化肉桂酸
95%
别名:
3-[4-(三氟甲基)苯基]丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
218.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
mp
106-110 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)CCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,14,15)
InChI key
OEIUMLSCWINLBB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
3-[4-(Trifluoromethyl) phenyl] propanoic acid.
Guan J-N, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(4), o844-o844 (2009)