杂质
<2 mol/mol caprolactam
mp
269-274 °C (lit.)
SMILES字符串
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
InChI key
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
仅用于研究目的,禁止用于人体和人体临床试验。
遵守与 Regis Technologies,Inc. 的特别协议
遵守与 Regis Technologies,Inc. 的特别协议
法律信息
经 Regis Technologies,Inc. 授权销售