Merck
456578
Sigma-Aldrich
聚(1,3-丙烯基戊二酸)
average Mw ~7,100, average Mn ~5,500
别名:
Poly(trimethylene glutarate)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[O(CH2)3O2C(CH2)3CO]n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
表单
solid
分子量
average Mn ~5,500
average Mw ~7,100
转变温度
Tg −56 °C
Tm 48 °C (DSC at peak)
SMILES字符串
OCCCO.OC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4.C3H8O2/c6-4(7)2-1-3-5(8)9;4-2-1-3-5/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9);4-5H,1-3H2
InChI key
XJSADXSITAJNBH-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)