Merck
456470
Sigma-Aldrich
烯丙基溴二甲基硅烷
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCH2Si(CH3)2Br
分子量:
179.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
方案
95%
杂质
<3% diallyldimethylsilane
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
沸点
130 °C (lit.)
密度
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(Br)CC=C
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-4-5-7(2,3)6/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI key
TXEGFNIHBZYLTQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-9.0 °F
闪点(°C)
-22.8 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)