About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22Br2S
CAS号:
分子量:
382.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
方案
97%
折射率
n20/D 1.538 (lit.)
沸点
168-170 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.372 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C14H22Br2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13(15)17-14(12)16/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
CQDSRZZKSUNTSB-UHFFFAOYSA-N
应用
导电聚合物前体。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)
商品
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.