Merck
456357
Sigma-Aldrich
3-癸基噻吩
97%
别名:
3-n -Decylthiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H24S
CAS号:
分子量:
224.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
折射率
n20/D 1.489 (lit.)
沸点
119-120 °C/1.2 mmHg (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C14H24S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11-12-15-13-14/h11-13H,2-10H2,1H3
InChI key
JAYBIBLZTQMCAY-UHFFFAOYSA-N
应用
导电聚合物前体。
法律信息
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)