Merck
456276
Sigma-Aldrich
正十九烷-d40
98 atom % D, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)17CD3
CAS号:
分子量:
308.77
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
9.27 (vs air)
品質等級
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
bp
330 °C (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+40
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2
InChI 密鑰
LQERIDTXQFOHKA-FZTVEWNYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup