Merck
456004
Sigma-Aldrich
草酸钡
99.999%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BaC2O4
CAS号:
分子量:
225.35
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
99.999%
mp
400 °C (dec.) (lit.)
密度
2.66 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Ba++].[O-]C(=O)C([O-])=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)