Merck
455814
Sigma-Aldrich
氯酸钾
≥99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KClO3
CAS号:
分子量:
122.55
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.99% trace metals basis
表单
crystalline
mp
356 °C (lit.)
SMILES字符串
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)