化驗
97%
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
密度
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(c(c1)C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-3-4(10)1-2-6(5)8(11,12)13/h1-3H
InChI 密鑰
VHTVVTDYYXQDHS-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter