Merck
454761
Sigma-Aldrich
1-乙酸环己烯酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2C6H9
CAS号:
分子量:
140.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
76-77 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OC1=CCCCC1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)