Merck
453560
Sigma-Aldrich
4-碘丁酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
I(CH2)3CO2H
CAS号:
分子量:
214.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
37-40 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
iodo
SMILES 字串
OC(=O)CCCI
InChI
1S/C4H7IO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
InChI 密鑰
HALXOXQZONRCAB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Photolysis of methylene iodide in the presence of olefins.
Blomstrom DC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(4), 959-964 (1965)
Anodic Syntheses Involving ω-Monohalocarboxylic Acids1.
Pattison FLM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(10), 2255-2259 (1956)