Merck
452971
Sigma-Aldrich
N,N′-二异丙基酞酰胺
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,2-[CONHCH(CH3)2]2
CAS号:
分子量:
248.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
95%
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)NC(=O)c1ccccc1C(=O)NC(C)C
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-9(2)15-13(17)11-7-5-6-8-12(11)14(18)16-10(3)4/h5-10H,1-4H3,(H,15,17)(H,16,18)
InChI key
WYYLYWSIWFBBLG-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)