Merck
452688
Sigma-Aldrich
二硫化二异丙基黄原酸酯
95%
别名:
O,O-二异丙基二硫代双(硫代甲酸酯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-SC(=S)OCH(CH3)2]2
CAS号:
分子量:
270.46
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
54-56 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)OC(=S)SSC(=S)OC(C)C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)