Merck
452637
Sigma-Aldrich
儿茶酚二(三氟甲磺酸)
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
1,2-(CF3SO3)2C6H4
CAS号:
分子量:
374.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
bp
92-95 °C/1 mmHg (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccccc1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6O6S2/c9-7(10,11)21(15,16)19-5-3-1-2-4-6(5)20-22(17,18)8(12,13)14/h1-4H
InChI 密鑰
XISAIQHXAICQIV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges