跳转至内容
Merck

452580

Sigma-Aldrich

2-(2,4,6-Trimethylphenyl)propene

98%

登录查看公司和协议定价


About This Item

线性分子式:
(CH3)3C6H2C(CH3)=CH2
CAS号:
分子量:
160.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103

方案

98%

折射率

n20/D 1.513 (lit.)

沸点

192-193 °C (lit.)

密度

0.885 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES字符串

CC(=C)c1c(C)cc(C)cc1C


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

没有发现合适的版本?

如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门