Merck
452475
Sigma-Aldrich
反式-3-苯甲酰丙烯酸
97%
别名:
4-氧代-4-苯基-2-丁烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5COCH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
176.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(O)=O
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves