Merck
452432
Sigma-Aldrich
十二烷二酸-d20
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2C(CD2)10CO2H
CAS号:
分子量:
250.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
表单
solid
mp
126-128 °C (lit.)
质量偏移
M+20
SMILES字符串
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
InChI key
TVIDDXQYHWJXFK-KHKAULECSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
闪点(°F)
428.0 °F - closed cup
闪点(°C)
220.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)