Merck
451479
Sigma-Aldrich
5-乙酰基-2-氨基-4-(4-甲氧苯基)-6-甲基-4H-吡喃-3-甲腈
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H16N2O3
分子量:
284.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
159-163 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C2C(C#N)=C(N)OC(C)=C2C(C)=O
InChI
1S/C16H16N2O3/c1-9(19)14-10(2)21-16(18)13(8-17)15(14)11-4-6-12(20-3)7-5-11/h4-7,15H,18H2,1-3H3
InChI 密鑰
OGWHNVROOPHRTF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3