Merck
451355
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.9%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
YBr3
CAS号:
分子量:
328.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
99.9%
形狀
powder
mp
904 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Y](Br)Br
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)