Merck
451215
Sigma-Aldrich
氯化镨(III)
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
别名:
Praseodymium chloride, Praseodymium trichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
PrCl3
CAS号:
分子量:
247.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
等级
anhydrous
方案
99.99% trace metals basis
表单
beads
反应适用性
reagent type: catalyst
core: praseodymium
杂质
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
粒径
−10 mesh
mp
786 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)