Merck
450685
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-苄基-5,5-二甲基-2-噁唑烷酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO2
分子量:
205.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +96°, c = 2 in chloroform
光學純度
ee: 99% (HPLC)
mp
60-62 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OC(=O)N[C@@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)10(13-11(14)15-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
AEEGFEJKONZGOH-SNVBAGLBSA-N
應用
用于非对映选择性 Michael 加成中不对称合成的多功能手性助剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Davies, S.G. Sanganee, H.J.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 671-671 (1995)