Merck
450642
Sigma-Aldrich
3-氨基-2-异丙基-4(3H)-喹唑啉酮
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13N3O
CAS号:
分子量:
203.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)C1=Nc2ccccc2C(=O)N1N
InChI
1S/C11H13N3O/c1-7(2)10-13-9-6-4-3-5-8(9)11(15)14(10)12/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI 密鑰
LCQQIOWBOMPHSJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)