Merck
449725
Sigma-Aldrich
溴化铈(III)
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
别名:
Cerium tribromide, Cerous bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CeBr3
CAS号:
分子量:
379.83
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案:
99.9% trace metals basis
等级:
anhydrous
表单:
powder
等级
anhydrous
方案
99.9% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: cerium
杂质
≤2,000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
SMILES字符串
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.