Merck
448923
Sigma-Aldrich
三辛基硅烷
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)7]3SiH
CAS号:
分子量:
368.76
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
沸点
163-165 °C/0.15 mmHg (lit.)
密度
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCC[SiH](CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H52Si/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h25H,4-24H2,1-3H3
InChI key
JBAALNCKQCMFDH-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含有各种辛基硅烷支链同分异构体
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)