Merck
448907
Sigma-Aldrich
甲基三丙氧基硅烷
97%
别名:
Methyltripropoxysilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3Si(OCH2CH2CH3)3
CAS号:
分子量:
220.38
Beilstein:
1749514
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
83 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCO[Si](C)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H24O3Si/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3/h5-10H2,1-4H3
InChI 密鑰
RJMRIDVWCWSWFR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)