Merck
448893
Sigma-Aldrich
二氯甲基(4-甲苯乙基)硅烷
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CH2CH2Si(CH3)Cl2
CAS号:
分子量:
233.21
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
折射率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
103-105 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)