Merck
448605
Sigma-Aldrich
二乙氧基(甲基)苯基硅烷
97%
别名:
甲基苯基二乙氧基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5Si(OC2H5)2CH3
CAS号:
分子量:
210.34
Beilstein:
2938396
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.47 (lit.)
沸点
117 °C/31 mmHg (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCO[Si](C)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C11H18O2Si/c1-4-12-14(3,13-5-2)11-9-7-6-8-10-11/h6-10H,4-5H2,1-3H3
InChI key
MNFGEHQPOWJJBH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
192.2 °F - closed cup
闪点(°C)
89 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)